Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Uridin-5'-trifosfattrinatriumsalt, 98+%
Beskrivning
Uridin-5'-trifosfattrinatriumsalt, används som en energirik prekursor i den enzymatiska biosyntesen av RNA, en potent vasodilator, och inducerar kontraktila svar i vissa vävnader. Uridin-5?-trifosfat, Trisodium Salt är en aktivator av P2Y. UTP har använts för att studera dess vasodilaterande effekter på skelettmuskelceller hos diabetespatienter1. UTP har också använts som en purinerg agonist för att studera jontransportfunktioner hos P2Y2-receptorer på råttas basolaterala membran
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Uridine-5′ -trifosfattrinatriumsalt, används som en energirik prekursor i den enzymatiska biosyntesen av RNA, en potent vasodilator, och inducerar kontraktila svar i vissa vävnader. Uridin-5′ -trifosfat, Trisodium Salt är en aktivator av P2Y. UTP har använts för att studera dess vasodilaterande effekter på skelettmuskelceller hos diabetespatienter1. UTP har också använts som en purinerg agonist för att studera jontransportfunktioner hos P2Y2-receptorer på råttas basolaterala
membran. Löslighet
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Uridine-5'-triphosphate trisodium salt |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 250 mg |
| Beilstein | 3585234 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (50 mg/ml). |
| Formel vikt | 550.09 |
| Procent renhet | ≥98% |
| Fysisk form | Pulver |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.