Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Uridin-5'-trifosfattrinatriumsalt, 98+%
Produktkod. 15495669
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15495669 100 mg 100mg
15405679 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15495669 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J63427.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1212.94 SEK
    1089.65 SEK / 100mg
    Save 123.29 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 19817-92-6 | C9H12N2Na3O15P3 | 550,09 g/mol
Uridin-5'-trifosfattrinatriumsalt, används som en energirik prekursor i den enzymatiska biosyntesen av RNA, en potent vasodilator, och inducerar kontraktila svar i vissa vävnader. Uridin-5?-trifosfat, Trisodium Salt är en aktivator av P2Y. UTP har använts för att studera dess vasodilaterande effekter på skelettmuskelceller hos diabetespatienter1. UTP har också använts som en purinerg agonist för att studera jontransportfunktioner hos P2Y2-receptorer på råttas basolaterala membran
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Uridine-5′ -trifosfattrinatriumsalt, används som en energirik prekursor i den enzymatiska biosyntesen av RNA, en potent vasodilator, och inducerar kontraktila svar i vissa vävnader. Uridin-5′ -trifosfat, Trisodium Salt är en aktivator av P2Y. UTP har använts för att studera dess vasodilaterande effekter på skelettmuskelceller hos diabetespatienter1. UTP har också använts som en purinerg agonist för att studera jontransportfunktioner hos P2Y2-receptorer på råttas basolaterala
membran. Löslighet
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19817-92-6
Molekylformel C9H12N2Na3O15P3
Molekylvikt (g/mol) 550.09
MDL-nummer MFCD11045990
InChI-nyckel MMJGIWFJVDOPJF-ZKGVITBDNA-K
Synonym uridine-5'-triphosphate trisodium salt dihydrate, uridine 5'-triphosphate trisodium salt dihydrate, trisodium uridine 5'-triphosphate dihydrate, 550.0866 anhydrous, c9h12n2na3o15p3.xh2o, uridine 5'-tetrahydrogen triphosphate , sodium salt, hydrate 1:3:2, trisodium dihydrate utp trianion, sodium 5'-o-hydroxyphosphinato oxy phosphinato oxy phosphinato uridine hydrate 3:1:2, trisodium, 2r,3s,4r,5r-5-2,4-dioxopyrimidin-1-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl hydrogen phosphate, dihydrate, uridine 5'-triphosphate, trisodium salt, hydrate
PubChem CID 131675549
IUPAC-namn trinatrium;(2R,3R,4S,5R)-2-(2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-5-[[hydroxi-[hydroxi(fosfonooxi)fosforyl]oxifosforyl]oximetyl]oxolan-3,4-diolat
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)N1C=CC(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Uridine-5'-triphosphate trisodium salt
Färg Vitt
Kvantitet 100 mg
Beilstein 3585234
Löslighetsinformation Löslig i vatten (50 mg/ml).
Formel vikt 550.09
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.