missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Uridine-5'-triphosphate Trisodium Salt Dihydrate (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Uridine-5'-triphosphate Trisodium Salt Dihydrate |
| CAS | 116295-90-0 |
| Molekylformel | C9 H12 N2 Na3 O15 P3 . 2(H2 O) |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Uridine 5'-(tetrahydrogen triphosphate) sodium salt hydrate (1:3:2), Uridine 5'-(tetrahydrogen triphosphate) trisodium salt dihydrate (9CI), UTP trisodium dihydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15N2O15P3.3Na.2H2O/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;;;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3/t4-,6-,7-,8-;;;;;/m1...../s1 |
| LEDER | O.O.[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP(=O)(O)OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-])N2C=CC(=NC2=O)O |
| IUPAC-namn | trisodium;[[[(2R,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(4-hydroxy-2-oxo-pyrimidin-1-yl)tetrahydrofuran-2-yl]methoxy-hydroxy-phosphoryl]oxy-oxido-phosphoryl] phosphate;dihydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 586.12 |
| Formel vikt | 585.9355 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?