Läs mer
MedChemExpress Uridine
Produktkod. 16462276
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
16462276 500 mg
1 options
Produktkod. 16462276 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYB1449
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
MedChemExpress Uridine (β-Uridine) is a glycosylated pyrimidine-analog containing uracil attached to a ribose ring (or more specifically, aribofuranose) via a β-N1-glycosidic bond.
Specifikationer
Molekylvikt (g/mol) 244.2 g/mol
Produkttyp Natural Products
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Frakt skick Room temperature
Renhet 99.96%
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (409.50 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (204.75 mM∣Need ultrasonic)
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
CAS 58-96-8
Synonym β-Uridine