Läs mer
Uridin, 99,52 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11412081 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
50 g
Förpackningsstorlek:
1g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11412081 1 g 1g
11422081 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11412081 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219476301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    614.00 SEK
    584.22 SEK / 1g
    Save 29.78 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 58-96-8
Molekylformel C9H12N2O6
Molekylvikt (g/mol) 244.203
InChI-nyckel DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N
Synonym uridine, uridin, uracil riboside, 1-beta-d-ribofuranosyluracil, beta-uridine, d-uridine, b-uridine, uracil, 1-beta-d-ribofuranosyl, unii-whi7hq7h85, urd
PubChem CID 89495556
IUPAC-namn 1-[(3R,4S)-3,4-dihydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
LEDER C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Uridine
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Formel vikt 244.2
Procent renhet 99.52%
Fysisk form Pulver