Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Uridin, 99 %
Produktkod. 10091993 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10091993 1 g Glasflaska 1g
10274900 25 g Glasflaska 25g
10513691 100 g Glasflaska 100g
10012783 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10091993 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 140770010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    399.49 SEK
    358.65 SEK / 1g
    Save 40.84 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 58-96-8 | C9H12N2O6 | 244,2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58-96-8
Molekylformel C9H12N2O6
Molekylvikt (g/mol) 244.2
MDL-nummer MFCD00006526
InChI-nyckel DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N
Synonym uridine, uridin, uracil riboside, 1-beta-d-ribofuranosyluracil, beta-uridine, d-uridine, b-uridine, uracil, 1-beta-d-ribofuranosyl, unii-whi7hq7h85, urd
PubChem CID 89495556
IUPAC-namn 1-[(3R,4S)-3,4-dihydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
LEDER C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Uridine
Abs. 0,72 till 0,76 (A250/A260), 0,34 till 0,38 (A280/A260)
Smältpunkt 162,0 °C till 170,0 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 1% max. (105 °C, 2 timmar)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Beilstein 31, 23
Merck Index 15, 10062
Specifik rotation +8.40
Spektrofotometri 98 % min. (lambda max 262 nm, pH 7) molarabsorption 10100 +/-2 %, på torr basis
Transmittans 95% min. (c=1, H2O, 430nm) 1 cm cell
Formel vikt 244.2
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.