Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Uridin, 99 %
Beskrivning
Uridin spelar en viktig roll i galaktosens glykolysväg. Det används som en prekursor vid produktion av CDP-kolin. Det är ett viktigt näringsämne och används ofta som kosttillskott. Det förbättrar hjärnans kolinerga funktioner och levermitokondriell funktion i vissa levertoxiner. Det spelar en viktig roll i smärtfysiologi och hjärnans energianvändning för att upprätthålla ATP produktion under begränsade syreförhållanden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Uridin spelar en viktig roll i galaktosens glykolysväg. Det används som en prekursor vid produktion av CDP-kolin. Det är ett viktigt näringsämne och används ofta som kosttillskott. Det förbättrar hjärnans kolinerga funktioner och levermitokondriell funktion i vissa levertoxiner. Det spelar en viktig roll i smärtfysiologi och hjärnans energianvändning för att upprätthålla ATP produktion under begränsade syreförhållanden.
Löslighet Löslig i vatten
, dimetylsulfoxid och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Uridine |
| Smältpunkt | 166 °C till 169 °C |
| Analysprocentintervall | 0.99 |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 754904 |
| Merck Index | 149877 |
| Löslighetsinformation | Lösliga i vatten, dimetylsulfoxid och metanol. |
| Formel vikt | 244.2 |
| Procent renhet | 99% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.