Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Uridin, 99 %
Produktkod. 11492258
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492258 25 g 25g
11482258 5 g 5g
11402268 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11492258 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A15227.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1591.29 SEK
    1428.65 SEK / 25g
    Save 162.64 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Uridin, 99%, C9H12N2O6, CAS-nummer-58-96-8, uracil, 1-beta-d-ribofuranosyl, uracil ribosid, d-uridin, beta-uridin, 1-beta-d-ribofuranosyluracil, uridin, unii-whi7hq7h85, urd, b-uridin, uridin, 100g, 754904, 200-407-5, 244.2, DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N | CAS: 58-96-8 | C9H12N2O6 | 244,203 g/mol
Uridin spelar en viktig roll i galaktosens glykolysväg. Det används som en prekursor vid produktion av CDP-kolin. Det är ett viktigt näringsämne och används ofta som kosttillskott. Det förbättrar hjärnans kolinerga funktioner och levermitokondriell funktion i vissa levertoxiner. Det spelar en viktig roll i smärtfysiologi och hjärnans energianvändning för att upprätthålla ATP produktion under begränsade syreförhållanden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Uridin spelar en viktig roll i galaktosens glykolysväg. Det används som en prekursor vid produktion av CDP-kolin. Det är ett viktigt näringsämne och används ofta som kosttillskott. Det förbättrar hjärnans kolinerga funktioner och levermitokondriell funktion i vissa levertoxiner. Det spelar en viktig roll i smärtfysiologi och hjärnans energianvändning för att upprätthålla ATP produktion under begränsade syreförhållanden.
Löslighet Löslig i vatten
, dimetylsulfoxid och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58-96-8
Molekylformel C9H12N2O6
Molekylvikt (g/mol) 244.203
MDL-nummer MFCD00006526
InChI-nyckel DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N
Synonym uridine, uridin, uracil riboside, 1-beta-d-ribofuranosyluracil, beta-uridine, d-uridine, b-uridine, uracil, 1-beta-d-ribofuranosyl, unii-whi7hq7h85, urd
PubChem CID 89495556
IUPAC-namn 1-[(3R,4S)-3,4-dihydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
LEDER C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Uridine
Smältpunkt 166 °C till 169 °C
Analysprocentintervall 0.99
Kvantitet 25 g
Beilstein 754904
Merck Index 149877
Löslighetsinformation Lösliga i vatten, dimetylsulfoxid och metanol.
Formel vikt 244.2
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.