Läs mer
Uridin,∽ 99 %, MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Produktkod. 11417441 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
5g
Produktkod. 11417441
Brand: MP Biomedicals 0210321625
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 58-96-8
Molekylformel C9H12N2O6
Molekylvikt (g/mol) 244.203
InChI-nyckel DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N
Synonym uridine, uridin, uracil riboside, 1-beta-d-ribofuranosyluracil, beta-uridine, d-uridine, b-uridine, uracil, 1-beta-d-ribofuranosyl, unii-whi7hq7h85, urd
PubChem CID 89495556
IUPAC-namn 1-[(3R,4S)-3,4-dihydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
LEDER C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Uridine
Färg Vitt
Analysprocentintervall ∽99%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 244.2
Fysisk form Pulver