Läs mer
Uridin,∽ 99 %, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
5g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Uridine |
| Färg | Vitt |
| Analysprocentintervall | ∽99% |
| Kvantitet | 100 g |
| Formel vikt | 244.2 |
| Fysisk form | Pulver |