Läs mer
Uridin,∽ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11497431 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497431 5 g 5g
11407441 10 g 10g
11417441 25 g 25g
11427441 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11497431 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210321605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    467.00 SEK
    444.00 SEK / 5g
    Save 23.00 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 58-96-8
Molekylformel C9H12N2O6
Molekylvikt (g/mol) 244.203
InChI-nyckel DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N
Synonym uridine, uridin, uracil riboside, 1-beta-d-ribofuranosyluracil, beta-uridine, d-uridine, b-uridine, uracil, 1-beta-d-ribofuranosyl, unii-whi7hq7h85, urd
PubChem CID 89495556
IUPAC-namn 1-[(3R,4S)-3,4-dihydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
LEDER C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Uridine
Färg Vitt
Analysprocentintervall ∽99%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 244.2
Fysisk form Pulver