Läs mer
Uridin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Uridine |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1 |
| Formel vikt | 244.0695 |