missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Uridine triphosphate

Produktkod. 16430477
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16430477 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16430477 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY107372
 Begränsad artikel

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Uridine triphosphate (UTP;Uridine 5'-triphosphate) is a nucleotide that regulates the functions of the pancreas in endocrine and exocrine secretion, proliferation, channels, transporters, and intracellular signaling under normal and disease states.

Specifikationer

Molekylvikt (g/mol) 484.14 g/mol
Produkttyp Natural Products
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Frakt skick Room temperature
Renhet 98.0%
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation H2O : ≥ 150 mg/mL (309.83 mM)
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 63-39-8
Synonym UTP∣ Uridine 5'-triphosphate
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.