missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress Uridine triphosphate
Specifikationer
Specifikationer
| Molekylvikt (g/mol) | 484.14 g/mol |
| Produkttyp | Natural Products |
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Frakt skick | Room temperature |
| Renhet | 98.0% |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 150 mg/mL (309.83 mM) |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 63-39-8 |
| Synonym | UTP∣ Uridine 5'-triphosphate |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?