Läs mer
Kartell™ Urin och biologiska provbehållare
Kapacitet (metrisk):
60 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 600
Beskrivning
- PS-behållare med PE-skruvlock
- Kan rymma upp till 60 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Urin och Biologicals Provbehållare |
| Material | Polystyren |
| Kapacitet (metrisk) | 60 ml |
| Certifikat och efterlevnad | CE/IVD |
| Stängningsfärg | Rött |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Diameter (metrisk) | 66 mm |
| Höjd (metrisk) | 85.5 mm |
| Antal per förpackning | 600/Pk. |