Läs mer
Kartell™ Urinprovtagningsflaska
Produktkod. 10284694
Change view
Volym (metrisk):
2500 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10284694 2500 ml Paket med 30
1 options
Produktkod. 10284694 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0048200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1335.00 SEK
    1207.81 SEK / Paket med 30
    Save 127.19 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
I lager
Tillverkad av polyeten för hållbarhet. Kartell™ Urinprovtagningsflaska ger en överlägsen lösning för urinprovtagning, förvaring och transport.
  • CE-märkt, IVD-godkänd
  • Tillverkad av polyeten
  • Inkluderar lock för enkel provtagning
  • Gradering i 100mL
Specifikationer
Produkttyp Urinflaska
Förslutningstyp Skruvlock
Material Polyeten
För användning med (applikation) För enkel provtagning
Examen 2500 mL
Höjd (metrisk) 250 mm
Antal per förpackning 1 st.
Volym (metrisk) 2500 ml