Läs mer
Kartell™ Urinkopp med rött skruvlock
Produktkod. 15325638
Change view
Volym (metrisk):
200 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15325638 200 ml Paket med 200
1 options
Produktkod. 15325638 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0564400
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Tillverkad av polypropen för klarhet och hållbarhet. Kartell™ Urinkopp med rött skruvlock ger en överlägsen lösning för urinuppsamling, förvaring och transport.
  • CE-märkt, IVD-godkänd
  • Tillverkad av polypropen
  • Enkel kopp, individuellt förpackad
  • Diameter 66 mm
  • Höjd 95 mm
  • Underavdelningar på 25mL
Specifikationer
Stängningsfärg Rött
Förslutningstyp Skruvlock
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Certifikat och efterlevnad CE/IVD
Volym (metrisk) 200 ml