Läs mer
KARTELL Urinkopp
Beskrivning
- 60 ml PP urinkoppar med blått skruvlock.
- Finns i multipack.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provsamlingskopp |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Material | Polypropen |
| Form | Cylindrisk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kapacitet (engelska) | 2 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 60 ml |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Visa mer |