Läs mer
Gilac™ Urinburk
Produktkod. 17988971
Change view
Volym (metrisk):
2 L
Produktkod. Volym (metrisk)
17988971 2 L
1 options
Produktkod. 17988971 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G122421
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.75 SEK
    70.36 SEK / Paket med 1
    Save 29.39 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Urinburken är graderad, mycket stabil även när den är tom, och drar nytta av ett skruvlock. Lätt att rengöra.
  • 2 L urinburk.
  • Enastående hållbarhet även vid intensiv användning.
  • Skruvlock, bocal med gradering.
  • Undersökt produktergonomi säkerställer optimal rengöring.
  • Lämplig för sjukhusbruk.
  • Produkten kan desinficeras i en diskmaskin.
Specifikationer
Produkttyp Urinoar
Färg Genomskinlig
Material Polyeten
Sterilitet Icke-steril
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Volym (engelska) 0,5 gal.
Volym (metrisk) 2 L