Läs mer
Kartell Urintank
Produktkod. 18018041
Change view
Volym (metrisk):
2,5 l
Produktkod. Volym (metrisk)
18018041 2,5 l
1 options
Produktkod. 18018041 Leverantör Kartell Leverantörsnummer 0048100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1185.00 SEK
    1074.76 SEK / Paket med 30
    Save 110.24 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Tank lämplig för 24 timmars urinuppsamling.
  • För 24 timmars urinuppsamling
  • Graderad skala med hög synlighet
  • Skruvlock och plugg för enkel provtagning
  • Anpassad för att innehålla ett humant biologiskt prov (urin) för att utföra diagnostisk analyslaboratorium
Specifikationer
Produkttyp 24-timmars behållare för urinprovtagning
Stängningsfärg Vitt
Förslutningstyp Skruvlock
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja
Material Polyeten
Sterilitet Icke-steril
Färg Genomskinlig
Volym (metrisk) 2,5 l