missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

URMC-099, MedChemExpress

Produktkod. 16495258
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16495258 10 mg -
16457977 5 mg 5mg
16445926 100 mg -
16401477 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16495258 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12599

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress URMC-099 is an orally bioavailable and potent mixed lineage kinase type 3 (MLK3) (IC50=14 nM) inhibitor with with excellent blood-brain barrier penetration properties.

URMC-099 is an orally bioavailable and potent mixed lineage kinase type 3 (MLK3) (IC50=14 nM) inhibitor with with excellent blood-brain barrier penetration properties.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material URMC-099
CAS 1229582-33-5
Färg Light Nude
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H27N5
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 33 mg/mL (78.28 mM)
LEDER CN(CC1)CCN1CC(C=C2)=CC=C2C3=CN=C4C(C(C5=CC=C(NC=C6)C6=C5)=CN4)=C3
Molekylvikt (g/mol) 421.54
Formel vikt 421.54
Procent renhet 98.02%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.