Läs mer
Urocanic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16451189
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16451189 1 g 1g
1 options
Produktkod. 16451189 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113008
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
MedChemExpress Urocanic acid, produced in the upper layers of mammalian skin, is a major absorber of ultraviolet radiation (UVR).
Urocanic acid, produced in the upper layers of mammalian skin, is a major absorber of ultraviolet radiation (UVR).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Urocanic acid
CAS 104-98-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H6N2O2
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (362.00 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (14.48 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)/C=C/C1=CN=CN1
Molekylvikt (g/mol) 138.12
Formel vikt 138.12
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death