Läs mer
Urokansyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Urocanic Acid |
| CAS | 104-98-3 |
| Molekylformel | C6 H6 N2 O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2-Propenoic acid','3-(1H-imidazol-4-yl)- (9CI), Imidazole-4-acrylic acid (8CI), 3-(1H-Imidazol-5-yl)-2-propenoic acid, 3-(1H-Imidazol-4-yl)-2-propenoic acid, 3-(1H-Imidazol-4-yl)acrylic acid, 3-(4-Imidazolyl)acrylic acid, 4-Imidazolylacrylic acid, 5-Imidazoleacrylic acid, NSC 66357, Urocanic acid, Urocaninic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O2/c9-6(10)2-1-5-3-7-4-8-5/h1-4H,(H,7,8)(H,9,10) |
| LEDER | OC(=O)C=Cc1c[nH]cn1 |
| IUPAC-namn | 3-(1H-imidazol-4-yl)prop-2-enoinsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.12 |
| Formel vikt | 138.0429 |