Läs mer
Urokansyra, TRC
Produktkod. 30449638
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30449638 250 mg
1 options
Produktkod. 30449638 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCU847063250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Urocanic Acid
CAS 104-98-3
Molekylformel C6 H6 N2 O2
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-Propenoic acid','3-(1H-imidazol-4-yl)- (9CI), Imidazole-4-acrylic acid (8CI), 3-(1H-Imidazol-5-yl)-2-propenoic acid, 3-(1H-Imidazol-4-yl)-2-propenoic acid, 3-(1H-Imidazol-4-yl)acrylic acid, 3-(4-Imidazolyl)acrylic acid, 4-Imidazolylacrylic acid, 5-Imidazoleacrylic acid, NSC 66357, Urocanic acid, Urocaninic acid
InChI formel InChI=1S/C6H6N2O2/c9-6(10)2-1-5-3-7-4-8-5/h1-4H,(H,7,8)(H,9,10)
LEDER OC(=O)C=Cc1c[nH]cn1
IUPAC-namn 3-(1H-imidazol-4-yl)prop-2-enoinsyra
Molekylvikt (g/mol) 138.12
Formel vikt 138.0429