Läs mer
MedChemExpress Urocortin, human
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.43% |
| CAS | 176591-49-4 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Molekylvikt (g/mol) | 4696.24 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Synonym | Urocortin (human)∣ Human urocortin∣ Human urocortin 1∣ Human urocortin I |