Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Urocortin II, Human
Produktkod. 15448449
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. 15448449
Brand: Thermo Scientific Chemicals J66900.M^
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Art Human
Reningsmetod HPLC
Innehåll och lagring -30°C to -10°C
Formatera Solid
Molekylvikt (g/mol) 4449.27
Produkttyp Urocortin II, human
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status RUO - research use only