missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Urocortin, rat

Produktkod. 16472869
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16472869 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16472869 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP1296

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Urocortin, rat (Urocortin (Rattus norvegicus)) is a neuropeptide and a potent endogenous CRFR agonist with Kis of 13 nM, 1.5 nM, and 0.97 nM for human CRF1, rat CRF2α and mouse CRF2β, respectively.

Specifikationer

CAS 171543-83-2
Innehåll och lagring Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Molekylvikt (g/mol) 4707.26 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 1 mg
Frakt skick Room temperature
Synonym Urocortin (Rattus norvegicus)∣ Rat urocortin∣
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.