Läs mer
Urolithin A, MedChemExpress
Produktkod. 16492616
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16492616 25 mg
16485827 5 mg
16453098 10 mg
16439656 50 mg
16434396 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16492616 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100599
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Urolithin A, a gut-microbial metabolite of ellagic acid, exerts anti-inflammatory, antiproliferative, and antioxidant properties. Urolithin A induces autophagy and apoptosis, suppresses cell cycle progression, and inhibits DNA synthesis.
Urolithin A, a gut-microbial metabolite of ellagic acid, exerts anti-inflammatory, antiproliferative, and antioxidant properties. Urolithin A induces autophagy and apoptosis, suppresses cell cycle progression, and inhibits DNA synthesis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Urolithin A
CAS 1143-70-0
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H8O4
Kvantitet 25 mg
Löslighetsinformation DMSO : 30 mg/mL (131.46 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C2=CC(O)=CC=C2C3=CC=C(O)C=C3O1
Molekylvikt (g/mol) 228.2
Formel vikt 228.2
Procent renhet 95.57%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death