Läs mer
Urolithin B, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Urolithin B |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8O3/c14-8-5-6-10-9-3-1-2-4-11(9)13(15)16-12(10)7-8/h1-7,14H |
| Formel vikt | 212.0473 |
| Procent renhet | >95% |