Läs mer
Urolithin D, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Urolithin D |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8O6/c14-8-2-1-5-6-3-9(15)10(16)4-7(6)13(18)19-12(5)11(8)17/h1-4,14-17H |
| Formel vikt | 260.0321 |
| Procent renhet | >95% |