Läs mer
Urolithin E, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Urolithin E |
| CAS | 1453297-45-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C13 H8 O6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3,4,8,10-Tetrahydroxy-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8O6/c14-5-3-7-10(9(16)4-5)6-1-2-8(15)11(17)12(6)19-13(7)18/h1-4,14-17H |
| LEDER | Oc1cc(O)c2c(c1)C(=O)Oc3c(O)c(O)ccc23 |
| IUPAC-namn | 3,4,8,10-tetrahydroxybenzo[c]chromen-6-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.199 |
| Visa mer |