Läs mer
Uroxanic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Uroxanic Acid |
| CAS | 508-37-2 |
| Molekylformel | C5H8N4O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2,2-Bis[(aminocarbonyl)amino]propanedioic Acid, Bis[(aminocarbonyl)amino]-propanedioic Acid, Diureido-malonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N4O6/c6-3(14)8-5(1(10)11,2(12)13)9-4(7)15/h(H,10,11)(H,12,13)(H3,6,8,14)(H3,7,9,15) |
| LEDER | NC(=O)NC(NC(=O)N)(C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2-bis(carbamoylamino)propanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.14 |
| Formel vikt | 220.0444 |