Learn More
Ursokolsyra, TRC
Product Code. 30010436
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30010436 10 mg
30008610 25 mg
30005189 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30010436 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCU84990010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2955-27-3
Molekylformel C24 H40 O5
Molekylvikt (g/mol) 408.57
Synonym (3alpha,5beta,7beta,12alpha)-3,7,12-Trihydroxycholan-24-oic acid, 3alpha,7beta,12alpha-Trihydroxy-5beta-cholan-24-oic acid, 3alpha,7beta,12alpha-Trihydroxy-5beta-cholanic acid, 3alpha,7beta,12alpha-Trihydroxy-5beta-cholanoic acid, 3alpha,7beta,12alpha-Trihydroxycholanic acid, 7-Epicholic acid, 7beta-Hydroxyisocholic acid, Ursocholic acid
IUPAC-namn (4R)-4-[(3R,5S,7S,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimetyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-17-yl]pentansyra
LEDER C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Specifications
Kemiskt namn eller material Ursocholic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19+,20+,22+,23+,24-/m1/s1
Formel vikt 408.2876
Procent renhet >95%