missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ursodeoxycholic Acid-24-13C, TRC

Produktkod. 30450437
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30450437 0.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30450437 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCU8500010.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ursodeoxycholic Acid 24-13C
CAS 63296-46-8
Molekylformel C23(13C)H40O4
Kvantitet 0.5 mg
Synonym Cholan-24-oic-24-13C acid','3,7-dihydroxy-','(3α,5β,7β)- (9CI), Ursodeoxycholic acid 24-13C, Ursodeoxycholic-24-13C acid, 3α,7β-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid-24-13C
InChI formel InChI=1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,22+,23+,24-/m1/s1/i21+1
LEDER C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@H](C)CC[13C](O)=O)([H])[C@@]3([H])[C@@](CC1)([H])[C@@]4([C@](C[C@@H](CC4)O)([H])C[C@@H]3O)C
IUPAC-namn (R)-4-((3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanoic-1-13C acid
Molekylvikt (g/mol) 393.57
Formel vikt 393.3
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.