Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Ursodeoxicholsyra, 99 %
Produktkod. 10431251 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10431251 5 g Glasflaska 5g
10052660 1 g Glasflaska 1g
10259273 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10431251 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 208590050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1140.00 SEK
    1008.65 SEK / 5g
    Save 131.35 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 128-13-2 | C24H40O4 | 392,58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 128-13-2
Molekylformel C24H40O4
Molekylvikt (g/mol) 392.58
MDL-nummer MFCD00003680
InChI-nyckel RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N
Synonym ursodeoxycholic acid, ursodiol, actigall, ursofalk, ursolvan, delursan, ursodeoxycholate, urso, urso forte, ursodesoxycholic acid
PubChem CID 31401
ChEBI CHEBI:9907
LEDER [H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ursodeoxycholic acid
Smältpunkt 200 °C till 206 °C
Färg Färglös
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 10074
Specifikt rotationsförhållande +60,00 (20,00 °C c=2,C2H5OH)
Specifik rotation +58° till +62° (20 °C, 589 nm) (c=2, etanol)
IUPAC-namn (4R)-4-[(lR,3aS,3bR,4S,5aS,7R,9aS,9bS,llaR)-4,7-dihydroxi-9a,lla-dimetyl-hexadekahydro-lH-cyklopenta[a]fenantren-1-yl]pentansyra
Formel vikt 392.57
Procent renhet ≥98,5 % (Syra)
Fysisk form Lösning
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.