Läs mer
Ursodeoxicholsyra, 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11449721 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449721 5 g 5g
11459721 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11449721 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215825205
Kemiska identifierare
CAS 128-13-2
Molekylformel C24H40O4
Molekylvikt (g/mol) 392.58
MDL-nummer MFCD00003680
InChI-nyckel RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N
Synonym ursodeoxycholic acid, ursodiol, actigall, ursofalk, ursolvan, delursan, ursodeoxycholate, urso, urso forte, ursodesoxycholic acid
PubChem CID 31401
ChEBI CHEBI:9907
LEDER [H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ursodeoxycholic Acid
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn (4R)-4-[(lR,3aS,3bR,4S,5aS,7R,9aS,9bS,llaR)-4,7-dihydroxi-9a,lla-dimetyl-hexadekahydro-lH-cyklopenta[a]fenantren-1-yl]pentansyra
Formel vikt 392.6
Fysisk form Fast