missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ursodeoxycholic Acid-d4 (Major), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ursodeoxycholic-2,2,4,4-d4 acid |
| CAS | 347841-46-7 |
| Molekylformel | C24 2H4 H36 O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Cholan-24-oic-2,2,4,4-d4 acid','3,7-dihydroxy-','(3α,5β,7β)-, (3α,5β,7β)-3,7-Dihydroxycholan-24-oic-2,2,4,4-d4 acid, Ursodeoxycholic acid-d4, Ursodesoxycholic-2,2,4,4-d4 acid, Ursodeoxycholic-2,2,4,4-D4 acid |
| InChI formel | InChI=1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,22+,23+,24-/m1/s1/i8D2,12D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]2C([2H])([2H])[C@@H]1O)[C@H](C)CCC(=O)O |
| IUPAC-namn | (4R)-4-[(3R,5R,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-2,2,4,4-tetradeuterio-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-3,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 396.6 |
| Formel vikt | 396.3178 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?