Läs mer
Ursodeoxycholic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ursodeoxycholic-1-methyl Ester |
| CAS | 10538-55-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C25 H42 O4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (3α,5β,7β)-3,7-Dihydroxycholan-24-oic acid methyl ester, 3α,7β-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid methyl ester), 3α,7β-Dihydroxy-5β-cholanic acid methyl ester, Methyl 3α,7β-dihydroxy-5β-cholanoate, Methyl ursodeoxycholate, Ursodeoxycholic acid methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C25H42O4/c1-15(5-8-22(28)29-4)18-6-7-19-23-20(10-12-25(18,19)3)24(2)11-9-17(26)13-16(24)14-21(23)27/h15-21,23,26-27H,5-14H2,1-4H3/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21+,23+,24+,25-/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | methyl (4R)-4-[(3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 406.6 |
| Visa mer |