Läs mer
Ursodeoxicholsyra, MP Biomedicals™
Produktkod. 17821431 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
17821431 1 g
1 options
Produktkod. 17821431 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215825201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    736.00 SEK
    701.06 SEK / 1g
    Save 34.94 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Används i stor utsträckning för att lindra lever- och gallsjukdomar. Ursodeoxicholsyra, MP Biomedicals är ett cellskyddsmedel. UDCS kan användas för att studera specifika aktiviteter som sträcker sig från minskning av kolesterolabsorption och kolesterol gallstensupplösning till s.
Specifikationer
CAS 128-13-2
Smältpunkt 203 °C till 204 °C (litteratur)
Molekylformel C24H40O4
MDL-nummer MFCD00003680
Kvantitet 1 g
Synonym ursodeoxycholic acid, ursodiol, actigall, ursofalk, ursolvan, delursan, ursodeoxycholate, urso, urso forte, ursodesoxycholic acid
Löslighetsinformation Löslig i etanol (50 mg/ml, klar till mycket lätt dimmig).
InChI-nyckel RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N
LEDER [H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
IUPAC-namn (4R)-4-[(3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihydroxi-10,13-dimetyl-2,3,4,5,6,7 ,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradekahydro-lH-cyklopenta[a]fenantren-17-yl]pentansyra syra
Molekylvikt (g/mol) 392.58
PubChem CID 31401
ChEBI CHEBI:9907
Formel vikt 392.6
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ursodeoxycholic Acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ursodeoxycholic Acid