Läs mer
Ursolsyra, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10267740 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10267740 250 mg Glasflaska 250mg
11985091 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10267740 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 290182500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 77-52-1 | C30H48O3 | 456.71 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-52-1
Molekylformel C30H48O3
Molekylvikt (g/mol) 456.71
MDL-nummer MFCD00009621
InChI-nyckel WCGUUGGRBIKTOS-GPOJBZKASA-N
Synonym 3beta-Hydroxyurs-12-en-28-oic acid
PubChem CID 129316832
IUPAC-namn (4aS,6aS,6aS,6bR,8aS,12aR,14bR)-10-hydroxi-1,2,6a,6b,9,9,12a-heptametyl-2,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14a-hydroxiensyra-14-karbonsyra-14-karbonsyra
LEDER C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@H]1C)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ursolic acid
Smältpunkt 283.0°C to 285.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Beilstein 10,202
Merck Index 15,10075
Specifikt rotationsförhållande + 59.00 (20.00°C c=0.3,pyridine)
Specifik rotation + 59.00
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in 2% alcoholic naoh,soluble in hot glacial acetic acid,moderately soluble in acetone,slightly soluble in alcohol,ether,chloroform and,carbon disulfide
Formel vikt 456.7
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver eller nålar
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.