missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ursolic Acid, 98%, MP Biomedicals™

Produktkod. p-4405389 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11469721

Brand: MP Biomedicals 0215825380

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 77-52-1
Molekylformel C30H48O3
Molekylvikt (g/mol) 456.71
MDL-nummer MFCD00009621
InChI-nyckel WCGUUGGRBIKTOS-GPOJBZKASA-N
Synonym 3β-Hydroxy-12-ursen-28-ic acid
PubChem CID 129316832
IUPAC-namn (1S,2R,4aS,6aS,6bR,8aR,10S,12aR,12bR,14bS)-10-hydroxy-1,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-1,2,3,4,4a,5,6,6a,6b,7,8,8a,9,10,11,12,12a,12b,13,14b-icosahydropicene-4a-carboxylic acid
LEDER C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@H]1C)C(O)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ursolic Acid
Analysprocentintervall 0.98
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 456.71
Fysisk form Pulver
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.