Läs mer
US EPA RCRA Elements Standard: Ag, As, Ba, Cd, Cr, Hg, Pb, Se @ 100 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Beskrivning
US EPA RCRA Elements Standard: Ag, As, Ba, Cd, Cr, Hg, Pb, Se @ 100 μg/mL in 5% HNO3
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Arsenic/Barium/Cadmium/Chromium/Lead/Mercury/Selenium/Silver |
| CAS | 7440-38-2, 7440-39-3, 7440-43-9, 7440-47-3, 7439-92-1, 7439-97-6 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnamn | Arsenic/Barium/Cadmium/Chromium/Lead/Mercury/Selenium/Silver |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Dilute HNO3 |
| Kvantitet | 500 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Arsenic 100 μg/mL/Barium 100 μg/mL/Cadmium 100 μg/mL/Chromium 100 μg/mL/Lead 100 μg/mL/Mercury 100 μg/mL/Selenium 100 μg/mL/Silver 100 μg/mL |