Läs mer
Thermo Scientific™ USA Standard Sieve, 40 Mesh
Brass frame and Stainless-steel mesh sieves
1357.61 SEK - 1836.11 SEK
Specifikationer
Typ Sieve
Material Stainless Steel
Certifikat och efterlevnad ASTM E11
Beskrivning 40 Mesh
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Djup (metriskt) Diameter (metrisk) Yttre Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Djup (metriskt) Diameter (metrisk) Yttre Pris Kvantitet och tillgänglighet  
11369157
Visa dokument
Thermo Scientific™
039984.NR
5.08cm 20.3cm
1836.11 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
 Begränsad artikel
11389157
Visa dokument
Thermo Scientific™
039984.ON
2.54cm 7.62cm
1357.61 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
 Begränsad artikel
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Brass frame, stainless steel mesh sieves meet ASTM E11 requirements and all current amendments
  • Sieves are full height
Sieve Depths
  • 3 in. diameter sieves are 1 in. deep
  • 8 in. diameter sieves are 2 in. deep
  • 12 in.diameter sieves are 3 in. deep
Specifikationer
Specifikationer
Sieve
Stainless Steel
ASTM E11
40 Mesh
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer