Läs mer
Thermo Scientific™ USA Standard Sieve, 60 Mesh
Brass frame and Stainless-steel mesh sieves
1346.48 SEK - 1836.11 SEK
Specifikationer
| Typ | Sieve |
|---|---|
| Material | Stainless Steel |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E11 |
| Beskrivning | 60 Mesh |
| Produktkod | Brand | Djup (metriskt) | Diameter (metrisk) Yttre | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Djup (metriskt) | Diameter (metrisk) Yttre | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
|
11379557
|
Thermo Scientific™
041200.NR |
5.08cm | 20.3cm |
1836.11 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 20-08-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
11359557
|
Thermo Scientific™
041200.ON |
2.54cm | 7.62cm |
1346.48 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 31-08-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Brass frame, stainless steel mesh sieves meet ASTM E11 requirements and all current amendments
- Sieves are full height
- 3 in. diameter sieves are 1 in. deep
- 8 in. diameter sieves are 2 in. deep
- 12 in.diameter sieves are 3 in. deep
Specifikationer
| Sieve | |
| Stainless Steel | |
| ASTM E11 | |
| 60 Mesh |
Säkerhet och hantering
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures