missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
USAG1/SOSTDC1 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-98942AF750
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
USAG1/SOSTDC1 Polyclonal antibody specifically detects USAG1/SOSTDC1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
| USAG1/SOSTDC1 | |
| Polyclonal | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Alexa Fluor 750 | |
| cystine-knot containing secreted protein, DKFZp564D206, Ectodermal BMP inhibitor, ECTODIN, sclerostin domain containing 1, sclerostin domain-containing protein 1, USAG-1, USAG1uterine sensitization-associated protein-1, Uterine sensitization-associated gene 1 protein | |
| Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human USAG1/SOSTDC1. | |
| 0.1 mL | |
| Signal Transduction | |
| 25928 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering