Läs mer
WTW™ USB Adapter för WTW™ Meter
Produktkod. 11881603
Change view
För användning med (utrustning):
Laboratorieinstrument (utom OxiCal OC 100/110)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11881603 Laboratorieinstrument (utom OxiCal OC 100/110) Varje
1 options
Produktkod. 11881603 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 902881
Beräknad leverans: 18-01-2027
De USB adaptrar ADA USB/Ser och ADA USB används för att ansluta enheter med RS 232-gränssnitt
WTW erbjuder adapterlösningar för mobil energiförsörjning, dataöverföring av gamla system samt för anslutning av konventionella pH-elektroder till digitala system. De USB adaptrar ADA USB/Ser och ADA USB används för att ansluta enheter med RS 232-gränssnitt till PC och bärbara datorer med USB gränssnitt, speciellt alla labbmätare och bärbara mätare med RS 232-kontakt (bärbara mätare 3xxi, bänkmätare inoLab™ Nivå 2, 730, fältmätare 197i, 1970i).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning USB Adapter
För användning med (utrustning) Laboratorieinstrument (utom OxiCal OC 100/110)