Läs mer
WTW™ USB Laddare för IDS Trådlösa moduler
För användning med (utrustning):
IDS Trådlösa moduler
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För laddning av sensormoduler som används med trådlöst redo bärbara mätare
- Kan användas med eller utan elektrod ansluten
- Lämplig för väggmontage
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | USB Laddare |
| För användning med (utrustning) | IDS Trådlösa moduler |