Läs mer
Testo™ USB Anslutningskabel
Produktkod. 10084333
Change view
För användning med (utrustning):
Dataloggare: 330-1 330-2 LL, 335
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10084333 Dataloggare: 330-1 330-2 LL, 335 Varje
1 options
Produktkod. 10084333 Leverantör Testo™ Leverantörsnummer 0449 0047
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    788.55 SEK
    317.75 SEK / Paket med 1
    Save 470.80 SEK
    59% Av
Beräknad leverans: 23-10-2026
Anslut aktiverat instrument till PC via en standard USB port med denna kabel. Testo™ USB Anslutningskabel ansluter Mini USB till Standard USB .
  • USB A till Mini B-anslutning
  • För användning med Testo 330-1,330-2 LL och 335 dataloggrar
  • 6 fot USB anslutningskabel
Specifikationer
För användning med (utrustning) Dataloggare: 330-1 330-2 LL, 335