Läs mer
Thermo Scientific™ USB Ditiotreitol (DTT), 0,1 M lösning
Produktkod. 15846582
Change view
Kvantitet:
5 ml
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15846582 5 ml 5ml
1 options
Produktkod. 15846582 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 707265ML
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Lösningen är 0,2μ m filtreras och fördelas i flaskor.
Product Specifications
MB Grade
Form: 0.1M solution of USB Dithiothreitol (DTT) in high purity dH2O. Solution is 0.2 μm filtered and dispensed into vials.
  • MB betyg
  • Form: 0,1M lösning av USB Ditiotreitol (DTT) i hög renhet dH 2 O.
  • Lösningen är 0,2μ m filtreras och fördelas i flaskor.
  • DNase(endo): Klarar testet
  • DNase(exo): Klarar testet
  • Rnase: Klarar testet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 ml