Läs mer
Code Corporation™ USB till Micro USB 3 fot Kabel för kodläsare streckkodsläsare
Produktkod. 17923872 Handla allt Brady Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
CR2700 INDUKTIV LADDSTATION (151789)
Produktkod. För användning med (utrustning)
17923872 CR2700 INDUKTIV LADDSTATION (151789)
1 options
Produktkod. 17923872 Leverantör Code Corporation™ Leverantörsnummer 176506
Beräknad leverans: 05-01-2027
Använd denna 3-fots raka USB kabel för att göra en USB till Micro USB förbindelse.
  • Mörkgrå, 3 fot
  • Läsaruppsägning: Micro USB
  • Värduppsägning: USB Typ A
Specifikationer
För användning med (utrustning) CR2700 INDUKTIV LADDSTATION (151789)
Längd (engelska) 3 ft.
Typ Kabel
Alternativt artikelnummer CRA-C34-C286